Learn More
Hamilton™ Válvulas cerámicas estándar HVC
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Modelo:
Modelo 3-2
Modelo 3-5
Modelo T 3-2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
- Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Maximiza la flexibilidad y el valor
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Todas las válvulas HVC tienen una profundidad de rosca de 1/4 pulgadas-28 UNF
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Modelo 3-2, 3 puertos, carcasa de aluminio |
| Para utilizar con | Módulos de unidad de jeringa PSD/2 y 3 |
| Material | Aluminio |
| Modelo | Modelo 3-2 |
| Tipo | Válvula cerámica HV |