missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ HUS1 (Human) Recombinant Protein

Human HUS1 full-length ORF ( AAH07013, 1 a.a. - 280 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00003364-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16166501

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-05-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

  • Sequence: MKFRAKIVDGACLNHFTRISNMIAKLAKTCTLRISPDKLNFILCDKLANGGVSMWCELEQENFFNEFQMEGVSAENNEIYLELTSENLSRALKTAQNARALKIKLTNKHFPCLTVSVELLSMSSSSRIVTHDIPIKVIPRKLWKDLQEPVVPDPDVSIYLPVLKTMKSVVEKMKNISNHLVIEANLDGELNLKIETELVCVTTHFKDLGNPPLASESTHEDRNVEHMAEVHIDIRKLLQFLAGQQVNPTKALCNIVNNKMVHFDLLHEDVSLQYFIPALS
Especificaciones

Especificaciones

AAH07013
HUS1 checkpoint homolog (S. pombe)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
3364
Wheat germ expression system
10 μg
HUS1
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales