Learn More
Abnova™ Human ZNRF4 Partial ORF (NP_859061.2, 108 a.a. - 170 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00148066-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16112077
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SSSVDFADLPALFGVPLAPEGIRGYLMEVKPANACHPIEAPRLGNRSLGSIALIRRYDCTFDL
Especificaciones
Especificaciones
NP_859061.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.67kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SSSVDFADLPALFGVPLAPEGIRGYLMEVKPANACHPIEAPRLGNRSLGSIALIRRYDCTFDL
RUO
ZNRF4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
148066
ZNRF4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RNF204/SPERIZIN/Ssrzf1/spzn
ZNRF4
Recombinant
wheat germ expression system