Learn More
Abnova™ Human ZNF83 Partial ORF (NP_060770, 1 a.a. - 111 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055769-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16198356
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MHGRKDDAQKQPVKNQLGLNPQSHLPELQLFQAEGKIYKYDHMEKSVNSSSLVSPPQRISSTVKTHISHTYECNFVDSLFTQKEKANIGTEHYKCNERGKAFHQGLHFTIH
Especificaciones
Especificaciones
NP_060770
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.95kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MHGRKDDAQKQPVKNQLGLNPQSHLPELQLFQAEGKIYKYDHMEKSVNSSSLVSPPQRISSTVKTHISHTYECNFVDSLFTQKEKANIGTEHYKCNERGKAFHQGLHFTIH
RUO
ZNF83
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55769
ZNF83 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11015/FLJ14876/FLJ30097/FLJ90585/HPF1/MGC33853/ZNF816B
ZNF83
Recombinant
wheat germ expression system