Learn More
Abnova™ Human ZNF75 Partial ORF (NP_009062.2, 249 a.a. - 331 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007626-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16167775
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: WQLLNPLEKTLYNDVMQDIYETVISLGLKLKNDTGNDHPISVSTSEIQTSGCEVSKKTRMKIAQKTMGRENPGDTHSVQKWHR
Especificaciones
Especificaciones
NP_009062.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.87kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
WQLLNPLEKTLYNDVMQDIYETVISLGLKLKNDTGNDHPISVSTSEIQTSGCEVSKKTRMKIAQKTMGRENPGDTHSVQKWHR
RUO
ZNF75D
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7626
ZNF75 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D8C6/MGC126327/ZNF75/ZNF82
ZNF75D
Recombinant
wheat germ expression system