Learn More
Abnova™ Human ZNF690 Partial ORF (NP_689668, 101 a.a. - 199 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00146050-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16182027
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RPRSSVTVSVKGQEVRLEKMTPPKSSQELLSVRQESVEPQPRGVPKKERARSPDLGPQEQMNPKEKLKPFQRSGLPFPKSGVVSRLEQGEPWIPDLLGS
Especificaciones
Especificaciones
NP_689668
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RPRSSVTVSVKGQEVRLEKMTPPKSSQELLSVRQESVEPQPRGVPKKERARSPDLGPQEQMNPKEKLKPFQRSGLPFPKSGVVSRLEQGEPWIPDLLGS
RUO
ZSCAN29
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
146050
ZNF690 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ35867/MGC129894/MGC129895/ZNF690/Zfp690
ZSCAN29
Recombinant
wheat germ expression system