Learn More
Abnova™ Human ZNF500 Partial ORF (NP_067678, 372 a.a. - 480 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00026048-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16115286
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: QRVHTGEKPYPCPECGKRFSQSSSLVIHRRTHSGERPYACTQCGKRFNNSSHFSAHRRTHTGEKPYTCPACGRGFRRGTDLHKHQRTHMGAGSLPTLQPVAPGGPGAKA
Especificaciones
Especificaciones
NP_067678
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QRVHTGEKPYPCPECGKRFSQSSSLVIHRRTHSGERPYACTQCGKRFNNSSHFSAHRRTHTGEKPYTCPACGRGFRRGTDLHKHQRTHMGAGSLPTLQPVAPGGPGAKA
RUO
ZNF500
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
26048
ZNF500 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ZKSCAN18
ZNF500
Recombinant
wheat germ expression system