Learn More
Abnova™ Human ZNF444 Partial ORF (NP_060807.2, 38 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
359.00€ - 545.00€
Especificaciones
Nombre | ZNF444 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Recombinante | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) |
Peso molecular | 36.3kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035555
|
Abnova™
H00055311-Q01.25UG |
25 ug |
545.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16025555
|
Abnova™
H00055311-Q01.10UG |
10 ug |
359.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
ZNF444 has a domain structure and amino acid sequence similar to several zinc finger transcription factors, such as Kruppel-like ZNF191 (MIM 194534).[supplied by OMIM]
Sequence: LGLLRALCRDWLRPEVHTKEQMLELLVLEQFLSALPADTQAWVCSRQPQSGEEAVALLEELWGPAASPDGSSATRVPQDVTQGPGATGGKEDSGMIEspecificaciones
ZNF444 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.3kDa |