Learn More
Abnova™ Human ZNF345 Partial ORF (NP_003410, 1 a.a. - 111 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00025850-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107822
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MENLTKHSIECSSFRGDWECKNQFERKQGSQEGHFSEMIFTPEDMPTFSIQHQRIHTDEKLLECKECGKDFSFVSVLVRHQRIHTGEKPYECKECGKAFGSGANLAYHQRI
Especificaciones
Especificaciones
NP_003410
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.95kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MENLTKHSIECSSFRGDWECKNQFERKQGSQEGHFSEMIFTPEDMPTFSIQHQRIHTDEKLLECKECGKDFSFVSVLVRHQRIHTGEKPYECKECGKAFGSGANLAYHQRI
RUO
ZNF345
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
25850
ZNF345 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HZF10
ZNF345
Recombinant
wheat germ expression system