Learn More
Abnova™ Human ZNF18 Partial ORF (NP_653281, 282 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007566-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16107715
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: PRPTCIGDRQENDKENLNLENHRDQELLHASCQASGEVPSQASLRGFFTEDEPGCFGEGENLPEALQNIQDEGTGEQLSPQERISEKQLGQHLPNPHSG
Especificaciones
Especificaciones
NP_653281
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PRPTCIGDRQENDKENLNLENHRDQELLHASCQASGEVPSQASLRGFFTEDEPGCFGEGENLPEALQNIQDEGTGEQLSPQERISEKQLGQHLPNPHSG
RUO
ZNF18
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7566
ZNF18 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HDSG1/KOX11/ZKSCAN6/ZNF535/Zfp535
ZNF18
Recombinant
wheat germ expression system