Learn More
Abnova™ Human ZNF137 Partial ORF (NP_003429.1, 101 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007696-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197825
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KCNKCGKIFRHRSYLAVYQRTHTGEKPYKYHDCGKVFSQASSYAKHRRIHTGEKPHKCDDCGKVLTSRSHLIRHQRIHTGQKSYKCLKCGKVFSLWALHAEHQKIH
Especificaciones
Especificaciones
NP_003429.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.4kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KCNKCGKIFRHRSYLAVYQRTHTGEKPYKYHDCGKVFSQASSYAKHRRIHTGEKPHKCDDCGKVLTSRSHLIRHQRIHTGQKSYKCLKCGKVFSLWALHAEHQKIH
RUO
ZNF137
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7696
ZNF137 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC119990/MGC119991/pHZ-30
ZNF137
Recombinant
wheat germ expression system