Learn More
Abnova™ Human ZNF136 Partial ORF (NP_003428, 444 a.a. - 540 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007695-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16167825
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: GEKPYECKQCGKAFSYLNSFRTHEMIHTGEKPFECKRCGKAFRSSSSFRLHERTHTGQKPYHCKECGKAYSCRASFQRHMLTHAEDGPPYKCMWESL
Especificaciones
Especificaciones
NP_003428
Liquid
7695
ZNF136 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
pHZ-20
ZNF136
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GEKPYECKQCGKAFSYLNSFRTHEMIHTGEKPFECKRCGKAFRSSSSFRLHERTHTGQKPYHCKECGKAYSCRASFQRHMLTHAEDGPPYKCMWESL
RUO
ZNF136