Learn More
Abnova™ Human ZNF134 Partial ORF (NP_003426.2, 105 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007693-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16117825
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: PLRRDKSEASIVRNCTVSKEPHPSEKPFTCKEEQKNFQATLGGCQQKAIHSKRKTHRSTESGDAFHGEQMHYKCSECGKAFSRKDTLVQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_003426.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PLRRDKSEASIVRNCTVSKEPHPSEKPFTCKEEQKNFQATLGGCQQKAIHSKRKTHRSTESGDAFHGEQMHYKCSECGKAFSRKDTLVQ
RUO
ZNF134
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7693
ZNF134 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC138499/MGC141970/pHZ-15
ZNF134
Recombinant
wheat germ expression system