Learn More
Abnova™ Human ZNF12 Partial ORF (NP_057349, 69 a.a. - 175 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre ZNF12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 37.51kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107705
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007559-Q01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
16197695
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007559-Q01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
This gene is a member of the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and encodes a protein with eight C2H2-type zinc fingers and a KRAB domain. This nuclear protein is involved in developmental control of gene expression. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq]
Sequence: VEGEFLLQSYPDEVWQTDDLIERIQEEENKPSRQTVFIETLIEERGNVPGKTFDVETNPVPSRKIAYKNSLCDSCEKCLTSVSEYISSDGSYARMKADECSGCGKSL
Especificaciones
Especificaciones
ZNF12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
37.51kDa