Learn More
Abnova™ Human ZFPM1 Partial ORF (NP_722520, 86 a.a. - 195 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre ZFPM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinante Yes
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 37.84kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102257
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00161882-Q01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
16192247
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00161882-Q01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
Sequence: WSGPDELEPVVQDGQRRIRARLSLATGLSWGPFHGSVQTRASSPRQAEPSPALTLLLVDEACWLRTLPQALTEAEANTEIHRKDDALWCRVTKPVPAGGLLSVLLTAEPH
Especificaciones
Especificaciones
ZFPM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
37.84kDa