Learn More
Abnova™ Human ZC3H7A Full-length ORF (AAH12575.1, 1 a.a. - 167 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00029066-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16108962
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MKENGIQDMEQFYELWLKSQKNEKSEDIASQSNKENGKQIHMPTDYAEVTVDFHCWMCGKNCNSEKQWQGHISSEKHKEKVFHTEDDQYCWQHRFPTGYFSICDRYMNGTCPEGNSCKFAHGNAELHEWEERRDALKMKLNKARKDHLIGPNDNDFGKYSFLFKDLN
Especificaciones
Especificaciones
AAH12575.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10027/FLJ20318/HSPC055/ZC3H7/ZC3HDC7
ZC3H7A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29066
ZC3H7A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKENGIQDMEQFYELWLKSQKNEKSEDIASQSNKENGKQIHMPTDYAEVTVDFHCWMCGKNCNSEKQWQGHISSEKHKEKVFHTEDDQYCWQHRFPTGYFSICDRYMNGTCPEGNSCKFAHGNAELHEWEERRDALKMKLNKARKDHLIGPNDNDFGKYSFLFKDLN
RUO
ZC3H7A