missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human WWTR1 Partial ORF (NP_056287.1, 201 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00025937-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16165216

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: PSTLSQQNHPTQNPPAGLMSMPNALTTQQQQQQKLRLQRIQMERERIRMRQEELMRQEAALCRQLPMEAETLAPVQAAVNPPTMTPDMRSITNNSSDPFL
Especificaciones

Especificaciones

NP_056287.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PSTLSQQNHPTQNPPAGLMSMPNALTTQQQQQQKLRLQRIQMERERIRMRQEELMRQEAALCRQLPMEAETLAPVQAAVNPPTMTPDMRSITNNSSDPFL
RUO
WWTR1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25937
WWTR1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp586I1419/TAZ
WWTR1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales