Learn More
Abnova™ Human WSB1 Partial ORF (NP_056441, 101 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056441
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 26118
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16035385
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00026118-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16025385
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00026118-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the WD-protein subfamily. This protein shares a high sequence identity to mouse and chick proteins. It contains several WD-repeats spanning most of the protein and an SOCS box in the C-terminus. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: EHIIDCGDIVWSLAFGSSVPEKQSRCVNIEWHRFRFGQDQLLLATGLNNGRIKIWDVYTGKLLLNLVDHTEVVRDLTFAPDGSLILVSASRDKTLRVWDL
Especificaciones
Especificaciones
NP_056441
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SWIP1/WSB-1
WSB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26118
WSB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EHIIDCGDIVWSLAFGSSVPEKQSRCVNIEWHRFRFGQDQLLLATGLNNGRIKIWDVYTGKLLLNLVDHTEVVRDLTFAPDGSLILVSASRDKTLRVWDL
RUO
WSB1