Learn More
Abnova™ Human WNK1 Partial ORF (NP_061852, 296 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00065125-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045635
  • 359.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-08-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
The WNK1 gene encodes a cytoplasmic serine-threonine kinase expressed in distal nephron.[supplied by OMIM]
Sequence: CIVLVTELMTSGTLKTYLKRFKVMKIKVLRSWCRQILKGLQFLHTRTPPIIHRDLKCDNIFITGPTGSVKIGDLGLATLKRASFAKSVI
Especificaciones
Especificaciones
NP_061852
Liquid
65125
WNK1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KDP/KIAA0344/PHA2C/PRKWNK1/PSK
WNK1
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CIVLVTELMTSGTLKTYLKRFKVMKIKVLRSWCRQILKGLQFLHTRTPPIIHRDLKCDNIFITGPTGSVKIGDLGLATLKRASFAKSVI
RUO
WNK1