Learn More
Abnova™ Human WIBG Full-length ORF (NP_115721.1, 1 a.a. - 204 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00084305-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16165803
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MEAAGSPAATETGKYIASTQRPDGTWRKQRRVKEGYVPQEEVPVYENKYVKFFKSKPELPPGLSPEATAPVTPSRPEGGEPGLSKTAKRNLKRKEKRRQQQEKGEAEALSRTLDKVSLEETAQLPSAPQGSRAAPTAASDQPDSAATTEKAKKIKNLKKKLRQVEELQQRIQAGEVSQPSKEQLEKLARRRALEEELEDLELGL
Especificaciones
Especificaciones
NP_115721.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC13064/PYM
WIBG
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84305
WIBG (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEAAGSPAATETGKYIASTQRPDGTWRKQRRVKEGYVPQEEVPVYENKYVKFFKSKPELPPGLSPEATAPVTPSRPEGGEPGLSKTAKRNLKRKEKRRQQQEKGEAEALSRTLDKVSLEETAQLPSAPQGSRAAPTAASDQPDSAATTEKAKKIKNLKKKLRQVEELQQRIQAGEVSQPSKEQLEKLARRRALEEELEDLELGL
RUO
WIBG