Learn More
Abnova™ Human WARS2 Partial ORF (NP_056651.1, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_056651.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10352 |
Peso molecular | 35.64kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035235
|
Abnova™
H00010352-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025235
|
Abnova™
H00010352-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAs, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Two forms of tryptophanyl-tRNA synthetase exist, a cytoplasmic form, named WARS, and a mitochondrial form, named WARS2. This gene encodes the mitochondrial tryptophanyl-tRNA synthetase. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MALHSMRKARERWSFIRALHKGSAAAPALQKDSKKRVFSGIQPTGILHLGNYLGAIESWVRLQDEYDSVLYSIVDLHSITVPQDPAVLRQEspecificaciones
NP_056651.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TrpRS | |
WARS2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10352 | |
WARS2 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
MALHSMRKARERWSFIRALHKGSAAAPALQKDSKKRVFSGIQPTGILHLGNYLGAIESWVRLQDEYDSVLYSIVDLHSITVPQDPAVLRQ | |
RUO | |
WARS2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |