Learn More
Abnova™ Human VPS37A Full-length ORF (AAH67754.1, 1 a.a. - 397 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00137492-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118103
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MSWLFPLTKSASSSAAGSPGGLTSLQQQKQRLIESLRNSHSSIAEIQKDVEYRLPFTINNLTININILLPPQFPQEKPVISVYPPIRHHLMDKQGVYVTSPLVNNFTMHSDLGKIIQSLLDEFWKNPPVLAPTSTAFPYLYSNPSGMSPYASQGFPFLPPYPPQEANRSITSLSVADTVSSSTTSHTTAKPAAPSFGVLSNLPLPIPTVDASIPTSQNGFGYKMPDVPDAFPELSELSVSQLTDMNEQEEVLLEQFLTLPQLKQIITDKDDLVKSIEELARKNLLLEPSLEAKRQTVLDKYELLTQMKSTFEKKMQRQHELSEICSASALQARLKVAAHEAEEESDNIAEDFLEGKMEIDDFLSSFMEKRTICHCRRAKEEKLQQAIAMHSQFHAPL
Especificaciones
Especificaciones
AAH67754.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
70.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32642/FLJ42616/HCRP1/PQBP2
VPS37A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
137492
VPS37A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSWLFPLTKSASSSAAGSPGGLTSLQQQKQRLIESLRNSHSSIAEIQKDVEYRLPFTINNLTININILLPPQFPQEKPVISVYPPIRHHLMDKQGVYVTSPLVNNFTMHSDLGKIIQSLLDEFWKNPPVLAPTSTAFPYLYSNPSGMSPYASQGFPFLPPYPPQEANRSITSLSVADTVSSSTTSHTTAKPAAPSFGVLSNLPLPIPTVDASIPTSQNGFGYKMPDVPDAFPELSELSVSQLTDMNEQEEVLLEQFLTLPQLKQIITDKDDLVKSIEELARKNLLLEPSLEAKRQTVLDKYELLTQMKSTFEKKMQRQHELSEICSASALQARLKVAAHEAEEESDNIAEDFLEGKMEIDDFLSSFMEKRTICHCRRAKEEKLQQAIAMHSQFHAPL
RUO
VPS37A