Learn More
Abnova™ Human VDAC1 Partial ORF (AAH08482.1, 64 a.a. - 145 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007416-Q02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044945
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: WTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFDSSFSPNTGKKNAKIKTGYKREHINLGCDMDFDIAGPSIRGALVLG
Especificaciones
Especificaciones
AAH08482.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.65kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
WTEYGLTFTEKWNTDNTLGTEITVEDQLARGLKLTFDSSFSPNTGKKNAKIKTGYKREHINLGCDMDFDIAGPSIRGALVLG
RUO
VDAC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7416
VDAC1 (Human) Recombinant Protein (Q02)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC111064/PORIN/PORIN-31-HL
VDAC1
Recombinant
wheat germ expression system