Learn More
Abnova™ Human UPRT Full-length ORF (NP_659489.1, 1 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00139596-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16188153
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MATELQCPDSMPCHNQQVNSASTPSPEQLRPGDLILDHAGGNRASRAKVILLTGYAHSSLPAELDSGACGGSSLNSEGNSGSGDSSSYDAPAGNSFLEDCELSRQIGAQLKLLPMNDQIRELQTIIRDKTASRGDFMFSADRLIRLVVEEGLNQLPYKECMVTTPTGYKYEGVKFEKGNCGVSIMRSGEAMEQGLRDCCRSIRIGKILIQSDEETQRAKVYYAKFPPDIYRRKVLLMYPILSTGNTVIEAVKVLIEHGVQPSVIILLSLFSTPHGAKSIIQEFPEITILTTEVHPVAPTHFGQKYFGTD
Especificaciones
Especificaciones
NP_659489.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781E1243/FUR1/MGC23937/UPP
UPRT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
139596
UPRT (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MATELQCPDSMPCHNQQVNSASTPSPEQLRPGDLILDHAGGNRASRAKVILLTGYAHSSLPAELDSGACGGSSLNSEGNSGSGDSSSYDAPAGNSFLEDCELSRQIGAQLKLLPMNDQIRELQTIIRDKTASRGDFMFSADRLIRLVVEEGLNQLPYKECMVTTPTGYKYEGVKFEKGNCGVSIMRSGEAMEQGLRDCCRSIRIGKILIQSDEETQRAKVYYAKFPPDIYRRKVLLMYPILSTGNTVIEAVKVLIEHGVQPSVIILLSLFSTPHGAKSIIQEFPEITILTTEVHPVAPTHFGQKYFGTD
RUO
UPRT