Learn More
Invitrogen™ Human ULBP-3 ELISA Kit
Human ULBP-3 quantitates human ULBP-3 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH478RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Human ULBP-3 quantitates human ULBP-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ULBP-3.
La proteína 3 de unión UL16 (ULBP3) es un miembro extendido de la superfamilia MHC de clase I. No contiene el dominio alfa 3 y carece de un dominio transmembrana. ULBP3 se une y activa el receptor KLRK1/NKG2D y media la citotoxicidad natural de las células asesinas.Especificaciones
ALCAN-gamma; N2DL3; N2DL-3; ligando 3 de NKG2D; ligando 3 de NKG2D; NKG2DL3; RAET1N; transcripción 1 N temprana de ácido retinoico; proteína de unión a UL16 3; proteína 3 de unión a UL16; ULBP; ULBP 3; ULBP3 | |
1,3 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ULBP3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 1,3 a 300 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9BZM4 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
ULBP3 | |
4 h 45 min |