missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ULBP-3 ELISA Kit
Human ULBP-3 quantitates human ULBP-3 in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | ALCAN-gamma; N2DL3; N2DL-3; ligando 3 de NKG2D; ligando 3 de NKG2D; NKG2DL3; RAET1N; transcripción 1 N temprana de ácido retinoico; proteína de unión a UL16 3; proteína 3 de unión a UL16; ULBP; ULBP 3; ULBP3 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 1,3 a 300 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 1,3 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17125269
|
Invitrogen™
EH478RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17834160
|
Invitrogen™
EH478RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184783
|
Invitrogen™
EH478RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human ULBP-3 quantitates human ULBP-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ULBP-3.
UL16-binding protein 3 (ULBP3) is an extended member of the MHC class I superfamily. It does not contain the alpha 3 domain and lacks a transmembrane domain. ULBP3 binds and activates the KLRK1/NKG2D receptor and mediates natural killer cell cytotoxicity.Especificaciones
ALCAN-gamma; N2DL3; N2DL-3; ligando 3 de NKG2D; ligando 3 de NKG2D; NKG2DL3; RAET1N; transcripción 1 N temprana de ácido retinoico; proteína de unión a UL16 3; proteína 3 de unión a UL16; ULBP; ULBP 3; ULBP3 | |
1,3 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
ULBP3 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
ULBP3 | |
4 h 45 min |
De 1,3 a 300 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9BZM4 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |