Learn More
Abnova™ Human UGT2B10 Partial ORF (NP_001066, 62 a.a. - 159 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007365-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16177285
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LFDPNDSSTLKLEVYPTSLTKTEFENIIMQLVKRLSEIQKDTFWLPFSQEQEILWAINDIIRNFCKDVVSNKKLMKKLQESRFDIVFADAYLPCGELL
Especificaciones
Especificaciones
NP_001066
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LFDPNDSSTLKLEVYPTSLTKTEFENIIMQLVKRLSEIQKDTFWLPFSQEQEILWAINDIIRNFCKDVVSNKKLMKKLQESRFDIVFADAYLPCGELL
RUO
UGT2B10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7365
UGT2B10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC142209
UGT2B10
Recombinant
wheat germ expression system