Learn More
Abnova™ Human UCK2 Full-length ORF (AAH02906, 1 a.a. - 261 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH02906 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 7371 |
Peso molecular | 54.45kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16171752
|
Abnova™
H00007371-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16161752
|
Abnova™
H00007371-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene catalyzes the phosphorylation of uridine monophosphate to uridine diphosphate. This is the first step in the production of the pyrimidine nucleoside triphosphates required for RNA and DNA synthesis. In addition, an allele of this gene may play a role in mediating nonhumoral immunity to Hemophilus influenzae type B. [provided by RefSeq]
Sequence: MAGDSEQTLQNHQQPNGGEPFLIGVSGGTASGKSSVCAKIVQLLGQNEVDYRQKQVVILSQDSFYRVLTSEQKAKALKGQFNFDHPDAFDNELILKTPKEITEGKTVQIPVYDFVSHSRKEETVTVYPADVVLFEGILAFYSQEVRDLFQMKLFVDTDADTRLSRRVLRDISERGRDLEQILSQYITFVKPAFEEFCLPTKKYADVIIPRGADNLVAINLIVQHIQDILNGGPSKRQTNGCLNGYTPSRKR*ASESSSRPHEspecificaciones
AAH02906 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
54.45kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAGDSEQTLQNHQQPNGGEPFLIGVSGGTASGKSSVCAKIVQLLGQNEVDYRQKQVVILSQDSFYRVLTSEQKAKALKGQFNFDHPDAFDNELILKTPKEITEGKTVQIPVYDFVSHSRKEETVTVYPADVVLFEGILAFYSQEVRDLFQMKLFVDTDADTRLSRRVLRDISERGRDLEQILSQYITFVKPAFEEFCLPTKKYADVIIPRGADNLVAINLIVQHIQDILNGGPSKRQTNGCLNGYTPSRKR*ASESSSRPH | |
RUO | |
UCK2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
7371 | |
UCK2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TSA903/UK/UMPK | |
UCK2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |