Learn More
Abnova™ Human UBE2O Partial ORF (NP_071349.2, 361 a.a. - 470 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00063893-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16025615
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: VEPAKIAWECPEKNCAQGEGSMAKKVKRLLKKQVVRIMSCSPDTQCSRDHSMEDPDKKGESKTKSEAESASPEETPDGSASPVEMQDEGAEEPHEAGEQLPPFLLKEGRD
Especificaciones
Especificaciones
NP_071349.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VEPAKIAWECPEKNCAQGEGSMAKKVKRLLKKQVVRIMSCSPDTQCSRDHSMEDPDKKGESKTKSEAESASPEETPDGSASPVEMQDEGAEEPHEAGEQLPPFLLKEGRD
RUO
UBE2O
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
63893
UBE2O (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
E2-230K/FLJ12878/KIAA1734
UBE2O
Recombinant
wheat germ expression system
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote