Learn More
Abnova™ Human UBE2F Full-length ORF (NP_542409.1, 1 a.a. - 185 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00140739-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16128253
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MLTLASKLKRDDGLKGSRTAATASDSTRRVSVRDKLLVKEVAELEANLPCTCKVHFPDPNKLHCFQLTVTPDEGYYQGGKFQFETEVPDAYNMVPPKVKCLTKIWHPNITETGEICLSLLREHSIDGTGWAPTRTLKDVVWGLNSLFTDLLNFDDPLNIEAAEHHLRDKEDFRNKVDDYIKRYAR
Especificaciones
Especificaciones
NP_542409.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC18120/NCE2
UBE2F
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
140739
UBE2F (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLTLASKLKRDDGLKGSRTAATASDSTRRVSVRDKLLVKEVAELEANLPCTCKVHFPDPNKLHCFQLTVTPDEGYYQGGKFQFETEVPDAYNMVPPKVKCLTKIWHPNITETGEICLSLLREHSIDGTGWAPTRTLKDVVWGLNSLFTDLLNFDDPLNIEAAEHHLRDKEDFRNKVDDYIKRYAR
RUO
UBE2F