Learn More
Abnova™ Human UBE2D4 Partial ORF (NP_057067, 1 a.a. - 94 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00051619-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16167176
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MALKRIQKELTDLQRDPPAQCSAGPVGDDLFHWQATIMGPNDSPYQGGVFFLTIHFPTDYPFKPPKVAFTTKIYHPNINSNGSICLDILRSQWS
Especificaciones
Especificaciones
NP_057067
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.08kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MALKRIQKELTDLQRDPPAQCSAGPVGDDLFHWQATIMGPNDSPYQGGVFFLTIHFPTDYPFKPPKVAFTTKIYHPNINSNGSICLDILRSQWS
RUO
UBE2D4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51619
UBE2D4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HBUCE1
UBE2D4
Recombinant
wheat germ expression system