missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human UBASH3A Partial ORF (NP_001001895, 524 a.a. - 623 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00053347-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16167386

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MDRCTASMVQIVNTCPQDTGVILIVSHGSTLDSCTRPLLGLPPRECGDFAQLVRKIPSLGMCFCEENKEEGKWELVNPPVKTLTHGANAAFNWRNWISGN
Especificaciones

Especificaciones

NP_001001895
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MDRCTASMVQIVNTCPQDTGVILIVSHGSTLDSCTRPLLGLPPRECGDFAQLVRKIPSLGMCFCEENKEEGKWELVNPPVKTLTHGANAAFNWRNWISGN
RUO
UBASH3A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
53347
UBASH3A (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLIP4/STS-2/TULA
UBASH3A
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales