Learn More
Abnova™ Human TXNDC5 Full-length ORF (AAH52310.1, 1 a.a. - 360 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH52310.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 81567 |
Peso molecular | 66.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16115143
|
Abnova™
H00081567-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16105143
|
Abnova™
H00081567-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MTQSVDSNRGNRNEKRCGHCQRLQPTWNDLGDKYNSMEDAKVYVAKVDCTAHSDVCSAQGVRGYPTLKLFKPGQEAVKYQGPRDFQTLENWMLQTLNEEPVTPEPEVEPPSAPELKQGLYELSASNFELHVAQGDHFIKFFAPWCGHCKALAPTWEQLALGLEHSETVKIGKVDCTQHYELCSGNQVRGYPTLLWFRDGKKVDQYKGKRDLESLREYVESQLQRTETGATETVTPSEAPVLAAEPEADKGTVLALTENNFDDTIAEGITFIKFYAPWCGHCKTLAPTWEELSKKEFPGLAGVKIAEVDCTAERNICSKYSVRGYPTLLLFRGGKKVSEHSGGRDLDSLHRFVLSQAKDELEspecificaciones
AAH52310.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTQSVDSNRGNRNEKRCGHCQRLQPTWNDLGDKYNSMEDAKVYVAKVDCTAHSDVCSAQGVRGYPTLKLFKPGQEAVKYQGPRDFQTLENWMLQTLNEEPVTPEPEVEPPSAPELKQGLYELSASNFELHVAQGDHFIKFFAPWCGHCKALAPTWEQLALGLEHSETVKIGKVDCTQHYELCSGNQVRGYPTLLWFRDGKKVDQYKGKRDLESLREYVESQLQRTETGATETVTPSEAPVLAAEPEADKGTVLALTENNFDDTIAEGITFIKFYAPWCGHCKTLAPTWEELSKKEFPGLAGVKIAEVDCTAERNICSKYSVRGYPTLLLFRGGKKVSEHSGGRDLDSLHRFVLSQAKDEL | |
RUO | |
TXNDC5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
81567 | |
TXNDC5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ERP46/EndoPDI/Hcc-2/MGC3178/UNQ364 | |
TXNDC5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |