Learn More
Abnova™ Human TWSG1 Partial ORF (NP_065699, 124 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00057045-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16168956
  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: AEELSHHENLVSFLETVNQPHHQNVSVPSNNVHAPYSSDKEHMCTVVYFDDCMSIHQCKISCESMGASKYRWFHNACCECIGPECIDYGSKTVKCMNCMF
Especificaciones
Especificaciones
NP_065699
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AEELSHHENLVSFLETVNQPHHQNVSVPSNNVHAPYSSDKEHMCTVVYFDDCMSIHQCKISCESMGASKYRWFHNACCECIGPECIDYGSKTVKCMNCMF
RUO
TWSG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57045
TWSG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TSG
TWSG1
Recombinant
wheat germ expression system