Learn More
Abnova™ Human TUBD1 Full-length ORF (AAH00258.1, 1 a.a. - 398 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00051174-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16169732
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-04-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MSIVTVQLGQCGNQIGFEVFDALLSDSHSSQGLCSMRENEAYQASCKERFFSEEENGVPIARAVLVDMEPKVINQMLSKAAQSGQWKYGQHACFCQKQGSGNNWAYGYSVHGPRHEESIMNIIRKEVEKCDSFSGFFIIMSMAGGTGSGLGAFVTQNLEDQYSNSLKMNQIIWPYGTGEVIVQNYNSILTLSHLYRSSDALLLHENDAIHKICAKLMNIKQISFSDINQVLAHQLGSVFQPTYSAESSFHYRRNPLGIDRHVWPPLSGLPPLSKMSLNKDLHFNTSIANLVILRGKDVQSADVEGFKDPALYTSWLKPVNAFNVWKTQRAFSKYEKSAVLVSNSQFLVKPLDMIVGKAWNMFASKAYIHQYTKFGIEEEDFLDSFTSLEQVVASYCNL
Especificaciones
Especificaciones
AAH00258.1
Liquid
51174
TUBD1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSIVTVQLGQCGNQIGFEVFDALLSDSHSSQGLCSMRENEAYQASCKERFFSEEENGVPIARAVLVDMEPKVINQMLSKAAQSGQWKYGQHACFCQKQGSGNNWAYGYSVHGPRHEESIMNIIRKEVEKCDSFSGFFIIMSMAGGTGSGLGAFVTQNLEDQYSNSLKMNQIIWPYGTGEVIVQNYNSILTLSHLYRSSDALLLHENDAIHKICAKLMNIKQISFSDINQVLAHQLGSVFQPTYSAESSFHYRRNPLGIDRHVWPPLSGLPPLSKMSLNKDLHFNTSIANLVILRGKDVQSADVEGFKDPALYTSWLKPVNAFNVWKTQRAFSKYEKSAVLVSNSQFLVKPLDMIVGKAWNMFASKAYIHQYTKFGIEEEDFLDSFTSLEQVVASYCNL
RUO
TUBD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
71.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ12709/TUBD
TUBD1
Yes