Learn More
Abnova™ Human TTC26 Full-length ORF (AAH13912.1, 1 a.a. - 271 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00079989-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16164693
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-11-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MMLSRAKPAVGRGVQHTDKRKKKGRKIPKLEELLSKRDFTGAITLLEFKRHVGEEEEDTNLWIGYCAFHLGDYKRALEEYENATKEENCNSEVWVNLACTYFFLGMYKQAEAAGFKASKSRLQNRLLFHLAHKFNDEKKLMSFHQNLQDVTEDQLSLASIHYMRSHYQEAIDIYKRILLDNREYLALNVYVALCYYKLDYYDVSQEVLAVYLQQIPDSTIALNLKACNHFRLYNGRAAEAELKSLMDNASSSFEFAKELIRHNLVNNDFPS
Especificaciones
Especificaciones
AAH13912.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ12571/MGC163211/dyf-13
TTC26
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79989
TTC26 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MMLSRAKPAVGRGVQHTDKRKKKGRKIPKLEELLSKRDFTGAITLLEFKRHVGEEEEDTNLWIGYCAFHLGDYKRALEEYENATKEENCNSEVWVNLACTYFFLGMYKQAEAAGFKASKSRLQNRLLFHLAHKFNDEKKLMSFHQNLQDVTEDQLSLASIHYMRSHYQEAIDIYKRILLDNREYLALNVYVALCYYKLDYYDVSQEVLAVYLQQIPDSTIALNLKACNHFRLYNGRAAEAELKSLMDNASSSFEFAKELIRHNLVNNDFPS
RUO
TTC26