Learn More
Abnova™ Human TSC22D2 Partial ORF (NP_055594, 3 a.a. - 85 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009819-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16111326
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KMPAKKKSCFQITSVTTAQVATSITEDTESLDDPDESRTEDVSSEIFDVSRATDYGPEEVCERSSSEETLNNVGDAETPGTVS
Especificaciones
Especificaciones
NP_055594
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.87kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KMPAKKKSCFQITSVTTAQVATSITEDTESLDDPDESRTEDVSSEIFDVSRATDYGPEEVCERSSSEETLNNVGDAETPGTVS
RUO
TSC22D2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9819
TSC22D2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0669/TILZ4a/TILZ4b/TILZ4c
TSC22D2
Recombinant
wheat germ expression system