Learn More
Abnova™ Human TMEM4 Partial ORF (NP_055070.1, 73 a.a. - 182 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010330-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16172366
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: RSEAHLTELLEEICDRMKEYGEQIDPSTHRKNYVRVVGRNGESSELDLQGIRIDSDISGTLKFACESIVEEYEDELIEFFSREADNVKDKLCSKRTDLCDHALHISHDEL
Especificaciones
Especificaciones
NP_055070.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RSEAHLTELLEEICDRMKEYGEQIDPSTHRKNYVRVVGRNGESSELDLQGIRIDSDISGTLKFACESIVEEYEDELIEFFSREADNVKDKLCSKRTDLCDHALHISHDEL
RUO
CNPY2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10330
TMEM4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HP10390/MSAP/TMEM4/ZSIG9
CNPY2
Recombinant
wheat germ expression system