missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TMEM200A Full-length ORF (NP_443145.1, 1 a.a. - 491 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00114801-P01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16167113

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MIATGGVITGLAALKRQDSARSQQHVNLSPSPATQEKKPIRRRPRADVVVVRGKIRLYSPSGFFLILGVLISIIGIAMAVLGYWPQKEHFIDAETTLSTNETQVIRNEGGVVVRFFEQHLHSDKMKMLGPFTMGIGIFIFICANAILHENRDKETKIIHMRDIYSTVIDIHTLRIKEQRQMNGMYTGLMGETEVKQNGSSCASRLAANTIASFSGFRSSFRMDSSVEEDELMLNEGKSSGHLMPPLLSDSSVSVFGLYPPPSKTTDDKTSGSKKCETKSIVSSSISAFTLPVIKLNNCVIDEPSIDNITEDADNLKSRSRNLSMDSLVVPLPNTSESFQPVSTVLPRNNSIGESLSSQYKSSMALGPGAGQLLSPGAARRQFGSNTSLHLLSSHSKSLDLDRGPSTLTVQAEQRKHPSWPRLDRNNSKGYMKLENKEDPMDRLLVPQVAIKKDFTNKEKLLMISRSHNNLSFEHDEFLSNNLKRGTSETRF
Especificaciones

Especificaciones

NP_443145.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
80.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA1913/TTMA/TTMC
TMEM200A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
114801
TMEM200A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MIATGGVITGLAALKRQDSARSQQHVNLSPSPATQEKKPIRRRPRADVVVVRGKIRLYSPSGFFLILGVLISIIGIAMAVLGYWPQKEHFIDAETTLSTNETQVIRNEGGVVVRFFEQHLHSDKMKMLGPFTMGIGIFIFICANAILHENRDKETKIIHMRDIYSTVIDIHTLRIKEQRQMNGMYTGLMGETEVKQNGSSCASRLAANTIASFSGFRSSFRMDSSVEEDELMLNEGKSSGHLMPPLLSDSSVSVFGLYPPPSKTTDDKTSGSKKCETKSIVSSSISAFTLPVIKLNNCVIDEPSIDNITEDADNLKSRSRNLSMDSLVVPLPNTSESFQPVSTVLPRNNSIGESLSSQYKSSMALGPGAGQLLSPGAARRQFGSNTSLHLLSSHSKSLDLDRGPSTLTVQAEQRKHPSWPRLDRNNSKGYMKLENKEDPMDRLLVPQVAIKKDFTNKEKLLMISRSHNNLSFEHDEFLSNNLKRGTSETRF
RUO
TMEM200A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales