Learn More
Abnova™ Human THAP5 Full-length ORF (NP_872335.1, 1 a.a. - 233 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00168451-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16119093
  • 349.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-07-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MLTLNLVKQHTGKPESTLETSVNQDTGRGGFHTCFENLNSTTITLTTSNSESIHQSLETQEVLEVTTSHLANPNFTSNSMEIKSAQENPFLFSTINQTVEELNTNKESVIAIFVPAENSKPSVNSFISAQKETTEMEDTDIEDSLYKDVDYGTEVLQIEHSYCRQDINKEHLWQKVSKLHSKITLLELKEQQTLGRLKSLEALIRQLKQENWLSEENVKIIENHFTTYEVTMI
Especificaciones
Especificaciones
NP_872335.1
Liquid
168451
THAP5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLTLNLVKQHTGKPESTLETSVNQDTGRGGFHTCFENLNSTTITLTTSNSESIHQSLETQEVLEVTTSHLANPNFTSNSMEIKSAQENPFLFSTINQTVEELNTNKESVIAIFVPAENSKPSVNSFISAQKETTEMEDTDIEDSLYKDVDYGTEVLQIEHSYCRQDINKEHLWQKVSKLHSKITLLELKEQQTLGRLKSLEALIRQLKQENWLSEENVKIIENHFTTYEVTMI
RUO
THAP5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp313O1132
THAP5
Yes