Learn More
Abnova™ Human TFEC Partial ORF (NP_001018068.1, 1 a.a. - 89 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00022797-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16164136
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-04-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MTLDHQIINPTLKWSQPAVPSGGPLVQHAHTTLDSDAGLTENPLTKLLAIGKEDDNAQWHLSGSILDVYSGEQGISPINMGLTSASCPS
Especificaciones
Especificaciones
NP_001018068.1
Liquid
22797
TFEC (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TCFEC/TFECL/bHLHe34
TFEC
Yes
wheat germ expression system
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MTLDHQIINPTLKWSQPAVPSGGPLVQHAHTTLDSDAGLTENPLTKLLAIGKEDDNAQWHLSGSILDVYSGEQGISPINMGLTSASCPS
RUO
TFEC