missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TEX14 Partial ORF (NP_938207.2, 1392 a.a. - 1491 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00056155-Q01.10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16168686

  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene is similar to a mouse gene that is expressed in the testis. [provided by RefSeq]

Sequence: DTERAHSTLDEDLERWLQPPEESVELQDLPKGSERETNIKDQKVGEEKRKREDSITPERRKSEGVLGTSEEDELKSCFWKRLGWSESSRIIVLDQSDLSD
Especificaciones

Especificaciones

NP_938207.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DTERAHSTLDEDLERWLQPPEESVELQDLPKGSERETNIKDQKVGEEKRKREDSITPERRKSEGVLGTSEEDELKSCFWKRLGWSESSRIIVLDQSDLSD
RUO
TEX14
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56155
TEX14 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TEX14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales