Learn More
Abnova™ Human SYNJ2BP Full-length ORF (AAH07704.1, 1 a.a. - 145 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00055333-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101443
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MNGRVDYLVTEEEINLTRGPSGLGFNIVGGTDQQYVSNDSGIYVSRIKENGAAALDGRLQEGDKILSVNGQDLKNLLHQDAVDLFRNAGYAVSLRVQHRLQVQNGPIGHRGEGDPSGIPIFMVLVPVFALTMVAAWAFMRYRQQL
Especificaciones
Especificaciones
AAH07704.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARIP2/FLJ11271/FLJ41973/OMP25
SYNJ2BP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55333
SYNJ2BP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNGRVDYLVTEEEINLTRGPSGLGFNIVGGTDQQYVSNDSGIYVSRIKENGAAALDGRLQEGDKILSVNGQDLKNLLHQDAVDLFRNAGYAVSLRVQHRLQVQNGPIGHRGEGDPSGIPIFMVLVPVFALTMVAAWAFMRYRQQL
RUO
SYNJ2BP