missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SPRED2 Partial ORF (NP_861449, 120 a.a. - 219 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00200734-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16172387

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

SPRED2 is a member of the Sprouty (see SPRY1; MIM 602465)/SPRED family of proteins that regulate growth factor-induced activation of the MAP kinase cascade (see MAPK1; MIM 176948) (Nonami et al., 2004 [PubMed 15465815]).[supplied by OMIM]

Sequence: EDLIEGSTTSSSTIHNEAELGDDDVFTTATDSSSNSSQKREQPTRTISSPTSCEHRRIYTLGHLHDSYPTDHYHLDQPMPRPCRQVSFPDDDEEIVRINP
Especificaciones

Especificaciones

NP_861449
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EDLIEGSTTSSSTIHNEAELGDDDVFTTATDSSSNSSQKREQPTRTISSPTSCEHRRIYTLGHLHDSYPTDHYHLDQPMPRPCRQVSFPDDDEEIVRINP
RUO
SPRED2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
200734
SPRED2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ21897/FLJ31917/MGC163164/Spred-2
SPRED2
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales