missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SPINLW1 Partial ORF (NP_065131, 22 a.a. - 133 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065131 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57119 |
Peso molecular | 38.06kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16199006
|
Abnova™
H00057119-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16189006
|
Abnova™
H00057119-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes an epididymal protease inhibitor, which contains both kunitz-type and WAP-type four-disulfide core (WFDC) protease inhibitor consensus sequences. Most WFDC genes are localized to chromosome 20q12-q13 in two clusters: centromeric and telomeric. This gene is a member of the WFDC gene family and belongs to the telomeric cluster. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PGLTDWLFPRRCPKIREECEFQERDVCTKDRQCQDNKKCCVFSCGKKCLDLKQDVCEMPKETGPCLAYFLHWWYDKKDNTCSMFVYGGCQGNNNNFQSKANCLNTCKNKRFPEspecificaciones
NP_065131 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.06kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EPPIN/EPPIN1/EPPIN2/EPPIN3/WAP7/WFDC7/dJ461P17.2 | |
SPINLW1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57119 | |
SPINLW1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PGLTDWLFPRRCPKIREECEFQERDVCTKDRQCQDNKKCCVFSCGKKCLDLKQDVCEMPKETGPCLAYFLHWWYDKKDNTCSMFVYGGCQGNNNNFQSKANCLNTCKNKRFP | |
RUO | |
SPINLW1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |