missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human SNAPC2 Full-length ORF (NP_003074.1, 1 a.a. - 334 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00006618-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16173008

  • 528.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 31-10-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: MKPPPRRRAAPARYLGEVTGPATWSAREKRQLVRLLQARQGQPEPDATELARELRGRSEAEIRVFLQQLKGRVAREAIQKVHPGGLQGPRRREAQPPAPIEVWTDLAEKITGPLEEALAVAFSQVLTIAATEPVTLLHSKPPKPTQARGKPLLLSAPGGQEDPAPEIPSSAPAAPSSAPRTPDPAPEKPSESSAGPSTEEDFAVDFEKIYKYLSSVSRSGRSPELSAAESAVVLDLLMSLPEELPLLPCTALVEHMTETYLRLTAPQPIPAGGSLGPAAEGDGAGSKAPEETPPATEKAEHSELKSPWQAAGICPLNPFLVPLELLGRAATPAR
Especificaciones

Especificaciones

NP_003074.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PTFdelta/SNAP45
SNAPC2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6618
SNAPC2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MKPPPRRRAAPARYLGEVTGPATWSAREKRQLVRLLQARQGQPEPDATELARELRGRSEAEIRVFLQQLKGRVAREAIQKVHPGGLQGPRRREAQPPAPIEVWTDLAEKITGPLEEALAVAFSQVLTIAATEPVTLLHSKPPKPTQARGKPLLLSAPGGQEDPAPEIPSSAPAAPSSAPRTPDPAPEKPSESSAGPSTEEDFAVDFEKIYKYLSSVSRSGRSPELSAAESAVVLDLLMSLPEELPLLPCTALVEHMTETYLRLTAPQPIPAGGSLGPAAEGDGAGSKAPEETPPATEKAEHSELKSPWQAAGICPLNPFLVPLELLGRAATPAR
RUO
SNAPC2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales