Learn More
Abnova™ Human SNAP25 Full-length ORF (NP_003072.2, 1 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003072.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6616 |
Peso molecular | 49.7kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105565
|
Abnova™
H00006616-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16195555
|
Abnova™
H00006616-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Synaptic vesicle membrane docking and fusion is mediated by SNAREs (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptors) located on the vesicle membrane (v-SNAREs) and the target membrane (t-SNAREs). The assembled v-SNARE/t-SNARE complex consists of a bundle of four helices, one of which is supplied by v-SNARE and the other three by t-SNARE. For t-SNAREs on the plasma membrane, the protein syntaxin supplies one helix and the protein encoded by this gene contributes the other two. Therefore, this gene product is a presynaptic plasma membrane protein involved in the regulation of neurotransmitter release. Two alternative transcript variants encoding different protein isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEDADMRNELEEMQRRADQLADESLESTRRMLQLVEESKDAGIRTLVMLDEQGEQLDRVEEGMNHINQDMKEAEKNLKDLGKCCGLFICPCNKLKSSDAYKKAWGNNQDGVVASQPARVVDEREQMAISGGFIRRVTNDARENEMDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSGEspecificaciones
NP_003072.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
49.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAEDADMRNELEEMQRRADQLADESLESTRRMLQLVEESKDAGIRTLVMLDEQGEQLDRVEEGMNHINQDMKEAEKNLKDLGKCCGLFICPCNKLKSSDAYKKAWGNNQDGVVASQPARVVDEREQMAISGGFIRRVTNDARENEMDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSG | |
RUO | |
SNAP25 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
6616 | |
SNAP25 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ23079/RIC-4/RIC4/SEC9/SNAP/SNAP-25/bA416N4.2/dJ1068F16.2 | |
SNAP25 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |