Learn More
Abnova™ Human SMOC1 Partial ORF (NP_071420, 150 a.a. - 221 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00064093-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16179516
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SVQNKTPVCSGSVTDKPLSQGNSGRKDDGSKPTPTMETQPVFDGDEITAPTLWIKHLVIKDSKLNNTNIRNS
Especificaciones
Especificaciones
NP_071420
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.66kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SVQNKTPVCSGSVTDKPLSQGNSGRKDDGSKPTPTMETQPVFDGDEITAPTLWIKHLVIKDSKLNNTNIRNS
RUO
SMOC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64093
SMOC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SMOC1