Learn More
Abnova™ Human SMC2L1 Partial ORF (NP_006435, 521 a.a. - 630 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010592-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195382
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: CVKGLVASLISVKDTSATTALELVAGERLYNVVVDTEVTGKKLLERGELKRRYTIIPLNKISARCIAPETLRVAQNLVGPDNVHVALSLVEYKPELQKAMEFVFGTTFVC
Especificaciones
Especificaciones
NP_006435
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
CVKGLVASLISVKDTSATTALELVAGERLYNVVVDTEVTGKKLLERGELKRRYTIIPLNKISARCIAPETLRVAQNLVGPDNVHVALSLVEYKPELQKAMEFVFGTTFVC
RUO
SMC2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10592
SMC2L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAP-E/CAPE/FLJ10093/SMC2L1/hCAP-E
SMC2
Recombinant
wheat germ expression system