Learn More
Abnova™ Human SLMAP Partial ORF (NP_009090, 677 a.a. - 784 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00007871-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16188035
  • en la oferta / 10 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Sequence: LHNSQKQSLELTSDLSILQMSRKELENQVGSLKEQHLRDSADLKTLLSKAENQAKDVQKEYEKTQTVLSELKLKFEMTEQEKQSITDELKQCKNNLKLLREKGNNKPW
Especificaciones
Especificaciones
NP_009090
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LHNSQKQSLELTSDLSILQMSRKELENQVGSLKEQHLRDSADLKTLLSKAENQAKDVQKEYEKTQTVLSELKLKFEMTEQEKQSITDELKQCKNNLKLLREKGNNKPW
RUO
SLMAP
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7871
SLMAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ42206/KIAA1601/MGC138760/MGC138761/SLAP
SLMAP
Recombinant
wheat germ expression system